Tlačiť
Trimellitic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid
L07359.14 L07359.22
L07359.14EA 52.47 EUR
L07359.14 L07359.22
Trimellitic acid ≥98%
Trimellitic acid
Purity: 98% CAS No.: 528-44-9 Molecular Formula: C9H6O6 Formula Weight: 210.14 Melting Point: ca 231° dec. Beilstein Reference: 2214815 Merck Reference: 14,9702 MDL No.: MFCD00002470
Vzorec: C₉H₆O₆
Mw: 210.14
Teplota varu: 107…113 °C (0.1 mmHg)
Teplota tavenia: ∼ 231 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002470
Číslo CAS: 528-44-9
EINECS: 208-432-3
Merck Index: 12,09832