Trimellitic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid
L07359.14
L07359.22
L07359.14EA
52.47
EUR
L07359.14
L07359.22
Trimellitic acid ≥98%
Trimellitic acid
Purity: 98%
CAS No.: 528-44-9
Molecular Formula: C9H6O6
Formula Weight: 210.14
Melting Point: ca 231° dec.
Beilstein Reference: 2214815
Merck Reference: 14,9702
MDL No.: MFCD00002470
Vzorec:
C₉H₆O₆ Mw: 210.14 Teplota varu: 107…113 °C (0.1 mmHg) Teplota tavenia: ∼ 231 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002470 Číslo CAS: 528-44-9 EINECS: 208-432-3 Merck Index: 12,09832 |