Thiosalicylic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Thiobenzoic acid, 2-Mercaptobenzoic acid
A13401.0B
A13401.18
A13401.30
A13401.0BEA
683.36
EUR
A13401.0B
A13401.18
A13401.30
Thiosalicylic acid ≥98%
Thiosalicylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 147-93-3
Molecular Formula: C7H6O2S
Formula Weight: 154.19
Odour: Stench
Melting Point: 165-168°
Beilstein Reference: 508507
Merck Reference: 14,9360
MDL No.: MFCD00004836
Vzorec:
C₇H₆O₂S Mw: 154.19 Teplota varu: 230 °C (0.02 mmHg) Teplota tavenia: 165…168 °C Hustota: 1.49 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004836 Číslo CAS: 147-93-3 EINECS: 205-704-3 OSN: 3335 ADR: 9 Merck Index: 12,09498 |