Tlačiť
Thiosalicylic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Thiobenzoic acid, 2-Mercaptobenzoic acid
A13401.0B A13401.18 A13401.30
A13401.0BEA 683.36 EUR
A13401.0B A13401.18 A13401.30
Thiosalicylic acid ≥98%
Thiosalicylic acid
Purity: 98% CAS No.: 147-93-3 Molecular Formula: C7H6O2S Formula Weight: 154.19 Odour: Stench Melting Point: 165-168° Beilstein Reference: 508507 Merck Reference: 14,9360 MDL No.: MFCD00004836
Vzorec: C₇H₆O₂S
Mw: 154.19
Teplota varu: 230 °C (0.02 mmHg)
Teplota tavenia: 165…168 °C
Hustota: 1.49
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004836
Číslo CAS: 147-93-3
EINECS: 205-704-3
OSN: 3335
ADR: 9
Merck Index: 12,09498