Tlačiť
Thiosalicylic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Thiobenzoic acid, 2-Mercaptobenzoic acid
138891000 138895000
ACRO138891000EA 115.12 EUR
ACRO138891000 ACRO138895000
Thiosalicylic acid 98%
Thiosalicylic acid
Vzorec: C₇H₆O₂S
Teplota varu: 230 °C (0,02 mmHg)
Teplota tavenia: 164…169 °C
Hustota: 1,489 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004836
Číslo CAS: 147-93-3
EINECS: 205-704-3
ADR: 9,
Merck Index: 12,09498
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 169 °C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
HPLC ≥97.5 %