Tlačiť
4-Phenoxybenzoic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17998.14 A17998.22
A17998.14EA 109.11 EUR
A17998.14 A17998.22
4-Phenoxybenzoic acid ≥99%
4-Phenoxybenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 2215-77-2 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Melting Point: 160-164° Beilstein Reference: 2212463
Vzorec: C₁₃H₁₀O₃
Teplota tavenia: 160…164 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002539
Číslo CAS: 2215-77-2
EINECS: 218-682-5