Tlačiť
2-Phenoxybenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10515.14 A10515.22
A10515.14EA 85.04 EUR
A10515.14 A10515.22
2-Phenoxybenzoic acid ≥98%
2-Phenoxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 2243-42-7 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Melting Point: 111-115° Beilstein Reference: 978452
Vzorec: C₁₃H₁₀O₃
Teplota varu: 355 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 111…115 °C
Hustota: 1,2141 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002429
Číslo CAS: 2243-42-7
EINECS: 218-811-5