2,3,4-Trihydroxybenzoic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20371.03
B20371.06
B20371.14
B20371.03EA
46.53
EUR
B20371.03
B20371.06
B20371.14
2,3,4-Trihydroxybenzoic acid ≥97%
2,3,4-Trihydroxybenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 610-02-6
Molecular Formula: C7H6O5
Formula Weight: 170.12
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 2210807
Vzorec:
C₇H₆O₅ Teplota tavenia: ∼210 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002447 Číslo CAS: 610-02-6 EINECS: 210-205-9 |