Tlačiť
2,3,4-Trihydroxybenzoic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20371.03 B20371.06 B20371.14
B20371.03EA 46.53 EUR
B20371.03 B20371.06 B20371.14
2,3,4-Trihydroxybenzoic acid ≥97%
2,3,4-Trihydroxybenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 610-02-6 Molecular Formula: C7H6O5 Formula Weight: 170.12 Melting Point: ca 210° dec. Beilstein Reference: 2210807
Vzorec: C₇H₆O₅
Mw: 170.12
Teplota tavenia: ∼210 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002447
Číslo CAS: 610-02-6
EINECS: 210-205-9