Tlačiť
2,4-Dihydroxybenzoic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: beta-Resorcylic acid
A13545.0E A13545.22 A13545.36
A13545.0EEA 393.35 EUR
A13545.0E A13545.22 A13545.36
2,4-Dihydroxybenzoic acid ≥97%
2,4-Dihydroxybenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 89-86-1 Molecular Formula: C7H6O4 Formula Weight: 154.12 Melting Point: ca 226° dec. Beilstein Reference: 1946213 Merck Reference: 14,8157 MDL No.: MFCD00002451
Vzorec: C₇H₆O₄
Mw: 154.12
Teplota varu: 390
Teplota tavenia: ∼226 °C (rozkl.)
Hustota: 1.54 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002451
Číslo CAS: 89-86-1
EINECS: 201-946-9
Merck Index: 12,08325