Tlačiť
2,4-Dihydroxybenzoic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: beta-Resorcylic acid
114870050 114871000 114875000
ACRO114870050EA 44.06 EUR
ACRO114870050 ACRO114871000 ACRO114875000
2,4-Dihydroxybenzoic acid 97%
2,4-Dihydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₆O₄
Mw: 154.12
Teplota varu: 390
Teplota tavenia: 210…215 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002451
Číslo CAS: 89-86-1
EINECS: 201-946-9
Merck Index: 12,08325
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Cream to light beige to pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %