Tlačiť
Kyselina 4-hydroxybenzoová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: p-Hydroxybenzoic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21814.0005 8.21814.0250 8.21814.1000
8.21814.0005EA 31.69 EUR
8.21814.0005 8.21814.0250 8.21814.1000
Kyselina 4-hydroxybenzoová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina 4-hydroxybenzoová
Vzorec: C₇H₆O₃
Mw: 138.12
Teplota varu: 336
Teplota tavenia: 210…211 °C
Hustota: 1.398 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002547
Číslo CAS: 99-96-7
EINECS: 202-804-9
Merck Index: 13,04837
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 5 g/l (25 °C)
Melting Point 213 - 216 °C
Molar Mass 138.12 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
pH 3.3 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 250 °C