Tlačiť
Kyselina 4-hydroxybenzoová 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
120990010 120991000 120995000
ACRO120990010EA 105.9 EUR
ACRO120990010 ACRO120991000 ACRO120995000
Kyselina 4-hydroxybenzoová 99+%
Kyselina 4-hydroxybenzoová
Vzorec: C₇H₆O₃
Teplota varu: 336 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 214…217 °C
Hustota: 1,398 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 199 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002547
Číslo CAS: 99-96-7
EINECS: 202-804-9
Merck Index: 13,04837
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 214 to 217 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH ≥99.0 %