Tlačiť
3-Hydroxybenzoic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: m-Hydroxybenzoic Acid
A13628.22 A13628.36
A13628.22EA 52.55 EUR
A13628.22 A13628.36
3-Hydroxybenzoic acid ≥99%
3-Hydroxybenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 99-06-9 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Flash Point: 220°(428°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 508160 MDL No.: MFCD00002506
Vzorec: C₇H₆O₃
Mw: 138.12
Teplota varu: 346
Teplota tavenia: 201…203 °C
Hustota: 1.473 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 220 °C (428 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002506
Číslo CAS: 99-06-9
EINECS: 202-726-5