Tlačiť
Kyselina salicylová 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Hydroxybenzoic acid, o-Hydroxybenzoic acid
147700010 147700025
ACRO147700010EA 97.34 EUR
ACRO147700010 ACRO147700025
Kyselina salicylová 99+%
Kyselina salicylová
Vzorec: (HO)C₆H₄CO₂H
Mw: 138.12
Teplota varu: 211 °C (20 mmHg)
Teplota tavenia: 158…161 °C
Teplota vzplanutia: 157 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002439
Číslo CAS: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Merck Index: 13,08411
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1f695fa92656a135b5e1742f1cca28f4d255fb&vid=8f3aff6fb9a70e5dd194b8bc46019af74e48e90a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 161 °C
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %