Tlačiť
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Trimethylgallic Acid
139930050 139931000 139935000
ACRO139930050EA 32.41 EUR
ACRO139930050 ACRO139931000 ACRO139935000
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid 99%
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₅
Mw: 212.2
Teplota varu: 225…227 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 168…172 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002501
Číslo CAS: 118-41-2
EINECS: 204-248-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 172 °C
HPLC ≥98.5 %