Tlačiť
3,4,5-Triethoxybenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14157.14 A14157.22 A14157.36
A14157.14EA 32.73 EUR
A14157.14 A14157.22 A14157.36
3,4,5-Triethoxybenzoic acid ≥98%
3,4,5-Triethoxybenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 6970-19-0 Molecular Formula: C13H18O5 Formula Weight: 254.29 Melting Point: 110-113° Beilstein Reference: 2659063
Vzorec: C₁₃H₁₈O₅
Mw: 254.28
Teplota varu: 375
Teplota tavenia: 110…113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002505
Číslo CAS: 6970-19-0
EINECS: 230-192-3