Tlačiť
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14278.09 A14278.18 A14278.30
A14278.09EA 48.54 EUR
A14278.09 A14278.18 A14278.30
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid ≥98%
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 573-11-5 Molecular Formula: C10H12O5 Formula Weight: 212.20 Odour: Odourless Melting Point: 99-102° Beilstein Reference: 2696073 MDL No.: MFCD00002433
Vzorec: C₁₀H₁₂O₅
Teplota varu: 110…115 °C (0,04 mmHg)
Teplota tavenia: 99…102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002433
Číslo CAS: 573-11-5
EINECS: 209-350-0