Tlačiť
Syringic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
132890100 132890250 132891000
ACRO132890100EA 107.9 EUR
ACRO132890100 ACRO132890250 ACRO132891000
Syringic acid 97%
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206 to 212 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %
NMR (13C-NMR) Consistent with structure
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 74.22 to 80.41 % C