Tlačiť
Instrument trays
Dodávateľ: BURKLE
4230-3024 4230-3027 4230-3036 4230-3043 4230-3019
BURK4230-3024EA 13.22 EUR
BURK4230-3024 BURK4230-3027 BURK4230-3036 BURK4230-3043 BURK4230-3019
Instrument trays
Podnosy/Misky/Kelímky Podnosy pro instrumenty
Melamine, white.
  • Tray without lid
  • Autoclavable
  • Suitable for use with foodstuffs
Objednávacie informácie: Lid available as accessory