Tlačiť
Stirrer bearings, DURAN® KPG®
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
245235504 245285603 245405103 245415404
SCOT245235504EA 96.27 EUR
SCOT245235504 SCOT245285603 SCOT245405103 SCOT245415404
Stirrer bearings, DURAN® KPG®
Míchadla Nástroje na míchání
DURAN®, clear borosilicate glass 3.3.
  • Interchangeable
  • With standard ground joint
  • Ground and polished surface