Tlačiť
2,6-Dimethoxybenzoic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14418.14 A14418.22 A14418.36
A14418.14EA 42.86 EUR
A14418.14 A14418.22 A14418.36
2,6-Dimethoxybenzoic acid ≥99%
2,6-Dimethoxybenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 1466-76-8 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Odour: Odourless Melting Point: ca 188° dec. Beilstein Reference: 2212190 MDL No.: MFCD00002437
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Mw: 182.18
Teplota varu: 315
Teplota tavenia: ∼188 °C (rozkl.)
Hustota: 1.365 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002437
Číslo CAS: 1466-76-8
EINECS: 215-985-4