Tlačiť
2,5-Dimethoxybenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12901.06 A12901.14 A12901.22
A12901.06EA 82.63 EUR
A12901.06 A12901.14 A12901.22
2,5-Dimethoxybenzoic acid ≥98%
2,5-Dimethoxybenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 2785-98-0 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Odour: Odourless Melting Point: 75-79° Beilstein Reference: 2097993 MDL No.: MFCD00002436
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Mw: 182.18
Teplota varu: 314
Teplota tavenia: 75…79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002436
Číslo CAS: 2785-98-0
EINECS: 220-503-0