Tlačiť
2,3-Dimethoxybenzoic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14592.09 A14592.18
A14592.09EA 39.62 EUR
A14592.09 A14592.18
2,3-Dimethoxybenzoic acid ≥99%
2,3-Dimethoxybenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 1521-38-6 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Odour: Odourless Melting Point: 121-124° Beilstein Reference: 2210858 MDL No.: MFCD00002432
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Mw: 182.18
Teplota varu: 314
Teplota tavenia: 121…124 °C
Hustota: 1.387 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002432
Číslo CAS: 1521-38-6
EINECS: 216-188-4