Tlačiť
3-Hydroxy-p-anisic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid, Isovanillic acid
A13709.06 A13709.14 A13709.22
A13709.06EA 51.74 EUR
A13709.06 A13709.14 A13709.22
3-Hydroxy-p-anisic acid ≥97%
3-Hydroxy-p-anisic acid
Purity: 97+% CAS No.: 645-08-9 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 251-255° Beilstein Reference: 2208365
Vzorec: C₈H₈O₄
Teplota varu: 327 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 251…255 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002507
Číslo CAS: 645-08-9
EINECS: 211-430-5