Tlačiť
4-Methoxysalicylic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxy-p-anisic acid, 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
174240100 174240500
ACRO174240100EA 92.93 EUR
ACRO174240100 ACRO174240500
4-Methoxysalicylic acid 99%
4-Methoxysalicylic acid
Vzorec: C₈H₈O₄
Mw: 168.15
Teplota varu: 327
Teplota tavenia: 157…159 °C
Číslo MDL: MFCD00002450
Číslo CAS: 2237-36-7
EINECS: 218-801-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
HPLC ≥98.5 %