Tlačiť
3-Methoxysalicylic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
L01658.06 L01658.14
L01658.06EA 30.4 EUR
L01658.06 L01658.14
3-Methoxysalicylic acid ≥98%
3-Methoxysalicylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 877-22-5 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 151-152° Beilstein Reference: 2209642
Vzorec: C₈H₈O₄
Mw: 168.15
Teplota tavenia: 151…152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002445
Číslo CAS: 877-22-5
EINECS: 212-888-9