Tlačiť
p-Anisic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid
152370010 152371000 152372500 152370051
ACRO152370010EA 201.88 EUR
ACRO152370010 ACRO152371000 ACRO152372500 ACRO152370051
p-Anisic acid 98%
p-Anisic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15
Teplota varu: 275 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 181…186 °C
Teplota vzplanutia: 185 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002542
Číslo CAS: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Merck Index: 13,00669
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 186 °C
GC ≥97.5 %