Tlačiť
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10562.14 A10562.22
A10562.14EA 48.54 EUR
A10562.14 A10562.22
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid ≥98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 616-82-0 Molecular Formula: C7H5NO5 Formula Weight: 183.12 Melting Point: 182-184° Beilstein Reference: 2213134
Vzorec: C₇H₅NO₅
Teplota tavenia: 182…184 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007119
Číslo CAS: 616-82-0
EINECS: 210-494-1