Tlačiť
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10724.06 A10724.14 A10724.22
A10724.06EA 30.04 EUR
A10724.06 A10724.14 A10724.22
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid ≥98%
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 619-14-7 Molecular Formula: C7H5NO5 Formula Weight: 183.12 Melting Point: 232-236° Beilstein Reference: 2107564
Vzorec: C₇H₅NO₅
Teplota tavenia: 232…236 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007110
Číslo CAS: 619-14-7
EINECS: 210-580-9