Tlačiť
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
121670250 121671000
ACRO121670250EA 87.04 EUR
ACRO121670250 ACRO121671000
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid 98%
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅NO₅
Teplota tavenia: 233 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007110
Číslo CAS: 619-14-7
EINECS: 210-580-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥228 °C
Water ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %