Tlačiť
5-Nitrosalicylic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid
A13010.06 A13010.14 A13010.22
A13010.06EA 42.46 EUR
A13010.06 A13010.14 A13010.22
5-Nitrosalicylic acid ≥98%
5-Nitrosalicylic acid
Purity: 98% CAS No.: 96-97-9 Molecular Formula: C7H5NO5 Formula Weight: 183.12 Melting Point: 228-236° Beilstein Reference: 2213719 Merck Reference: 14,6632 MDL No.: MFCD00007338
Vzorec: C₇H₅NO₅
Mw: 183.12
Teplota tavenia: 228…236 °C
Hustota: 1.650
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007338
Číslo CAS: 96-97-9
EINECS: 202-548-8
Merck Index: 12,06730