Tlačiť
6-Nitro-m-anisic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
L13346.06 L13346.14
L13346.06EA 28.8 EUR
L13346.06 L13346.14
6-Nitro-m-anisic acid ≥97%
6-Nitro-m-anisic acid
Purity: 97% CAS No.: 1882-69-5 Molecular Formula: C8H7NO5 Formula Weight: 197.15 Melting Point: 130-135° Beilstein Reference: 1877657
Vzorec: C₈H₇NO₅
Teplota tavenia: 130…135 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151836
Číslo CAS: 1882-69-5