Tlačiť
Kyselina 4-nitrobenzoová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
72910-1KG 72910-250G 72910-50G
SIAL72910-1KGEA 60.17 EUR
SIAL72910-1KG SIAL72910-250G SIAL72910-50G
Kyselina 4-nitrobenzoová, Sigma-Aldrich®
Kyselina 4-nitrobenzoová
Vzorec: C₇H₅NO₄
Teplota varu: 359 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 121 °C
Hustota: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007352
Číslo CAS: 62-23-7
EINECS: 200-526-2
Merck Index: 12,06686