Tlačiť
Kyselina 4-nitrobenzoová 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
128460010 128460250 128461000
ACRO128460010EA 124.35 EUR
ACRO128460010 ACRO128460250 ACRO128461000
Kyselina 4-nitrobenzoová 99+%
Kyselina 4-nitrobenzoová
Vzorec: C₇H₅NO₄
Teplota varu: 359 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 239…242 °C
Hustota: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007352
Číslo CAS: 62-23-7
EINECS: 200-526-2
Merck Index: 12,06686
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder or crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 238 to 242 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %