Tlačiť
3-Nitrobenzoic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A13494.0B A13494.0I A13494.30
A13494.0BEA 133.57 EUR
A13494.0B A13494.0I A13494.30
3-Nitrobenzoic acid ≥99%
3-Nitrobenzoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 121-92-6
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: 140-143°
Beilstein Reference: 908644
Merck Reference: 14,6589
MDL No.: MFCD00007251
Vzorec: C₇H₅NO₄
Teplota varu: 341 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 140…143 °C
Hustota: 1,494
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007251
Číslo CAS: 121-92-6
EINECS: 204-508-5
Merck Index: 14,6589