Tlačiť
2-Nitrobenzoic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10393.0E A10393.22 A10393.36
A10393.0EEA 407.54 EUR
A10393.0E A10393.22 A10393.36
2-Nitrobenzoic acid 95%
2-Nitrobenzoic acid
Purity: 95% CAS No.: 552-16-9 Molecular Formula: C7H5NO4 Formula Weight: 167.12 Melting Point: 146-149° Beilstein Reference: 1910632 Merck Reference: 14,6589 MDL No.: MFCD00007137
Vzorec: C₇H₅NO₄
Teplota tavenia: 146…149 °C
Hustota: 1,58
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007137
Číslo CAS: 552-16-9
EINECS: 209-004-9
Merck Index: 14,6589