Tlačiť
2-Nitrobenzoic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
278320050 278322500 278320010 278320250
ACRO278320050EA 36.58 EUR
ACRO278320050 ACRO278322500 ACRO278320010 ACRO278320250
2-Nitrobenzoic acid 95%
2-Nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅NO₄
Mw: 167.12
Teplota tavenia: 141…148 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007137
Číslo CAS: 552-16-9
EINECS: 209-004-9
Merck Index: 12,06686
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 149 °C
HPLC ≥94 %
Titration with NaOH 94 to 106 %