Tlačiť
4-(Methylamino)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12426.06 A12426.14 A12426.22
A12426.06EA 34.02 EUR
A12426.06 A12426.14 A12426.22
4-(Methylamino)benzoic acid 97%
4-(Methylamino)benzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 10541-83-0 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 158-160° Beilstein Reference: 2082805
Vzorec: C₈H₉NO₂
Mw: 151.16
Teplota varu: 296
Teplota tavenia: 158…160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002535
Číslo CAS: 10541-83-0
EINECS: 234-121-7