N-Methylanthranilic acid ≥90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-(Methylamino)benzoic acid
B20531.14
B20531.22
B20531.36
AB125880.0100
B20531.14EA
46.93
EUR
B20531.14
B20531.22
B20531.36
ABCRAB125880.0100
N-Methylanthranilic acid ≥90%
N-Methylanthranilic acid
Purity: 90+%
CAS No.: 119-68-6
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: ca 171° dec.
Beilstein Reference: 2208135
Vzorec:
C₈H₉NO₂ Teplota varu: 80 °C (0,01 mmHg) Teplota tavenia: ∼171 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002424 Číslo CAS: 119-68-6 EINECS: 204-343-9 |