Tlačiť
N-Methylanthranilic acid ≥90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Methylamino)benzoic acid
B20531.14 B20531.22 B20531.36 AB125880.0100
B20531.14EA 46.93 EUR
B20531.14 B20531.22 B20531.36 ABCRAB125880.0100
N-Methylanthranilic acid ≥90%
N-Methylanthranilic acid
Purity: 90+% CAS No.: 119-68-6 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: ca 171° dec. Beilstein Reference: 2208135
Vzorec: C₈H₉NO₂
Teplota varu: 80 °C (0,01 mmHg)
Teplota tavenia: ∼171 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002424
Číslo CAS: 119-68-6
EINECS: 204-343-9