Tlačiť
3,4-Diaminobenzoic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
112100250 112101000 112105000
ACRO112100250EA 70.6 EUR
ACRO112100250 ACRO112101000 ACRO112105000
3,4-Diaminobenzoic acid 97%
3,4-Diaminobenzoic acid
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Teplota varu: 354 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 215 °C (rozkl.)
Hustota: 1,544 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007726
Číslo CAS: 619-05-6
EINECS: 210-577-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %