Tlačiť
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10207.06 A10207.14 A10207.22
A10207.06EA 85.32 EUR
A10207.06 A10207.14 A10207.22
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid 98%
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 2374-03-0 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Melting Point: ca 215° dec. Beilstein Reference: 509859
Vzorec: C₇H₇NO₃
Mw: 153.14
Teplota tavenia: ∼215 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017094
Číslo CAS: 2374-03-0