Tlačiť
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
354260050 354260250
ACRO354260050EA 64.89 EUR
ACRO354260050 ACRO354260250
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid 98%
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
Mw: 153.14
Teplota tavenia: 211…215 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017094
Číslo CAS: 2374-03-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %