Tlačiť
Kyselina 4-aminosalicylová ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid
B23289.22 B23289.36
B23289.22EA 57.76 EUR
B23289.22 B23289.36
Kyselina 4-aminosalicylová ≥98%
Kyselina 4-aminosalicylová
Purity: 98+% CAS No.: 65-49-6 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Odour: Odourless Melting Point: ca 135-145° dec. Beilstein Reference: 473071 Merck Reference: 14,477 MDL No.: MFCD00007789
Vzorec: C₇H₇NO₃
Teplota varu: 347 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼135…145 °C (rozkl.)
Hustota: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007789
Číslo CAS: 65-49-6
EINECS: 200-613-5
Merck Index: 14,477