Tlačiť
3-Aminosalicylic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Aminosalicylic Acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid
B22478.02 B22478.77
B22478.02EA 275.57 EUR
B22478.02 B22478.77
3-Aminosalicylic acid 97%
3-Aminosalicylic acid
Purity: 97% CAS No.: 570-23-0 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 2090427
Vzorec: C₇H₇NO₃
Teplota varu: 347 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼240 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010299
Číslo CAS: 570-23-0
EINECS: 209-328-0