Tlačiť
3-Aminosalicylic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Aminosalicylic Acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid
225262500 225260010 225260500
ACRO225262500EA 191.74 EUR
ACRO225262500 ACRO225260010 ACRO225260500
3-Aminosalicylic acid 97%
3-Aminosalicylic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
Teplota varu: 347 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 240 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010299
Číslo CAS: 570-23-0
EINECS: 209-328-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %