Tlačiť
2-Amino-5-hydroxybenzoic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Hydroxyanthranilic acid
L08256.14 L08256.06
L08256.14EA 191.07 EUR
L08256.14 L08256.06
2-Amino-5-hydroxybenzoic acid 98%
2-Amino-5-hydroxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 394-31-0 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Melting Point: ca 248° dec. Beilstein Reference: 2803663
Vzorec: C₇H₇NO₃
Mw: 153.14
Teplota varu: 347
Teplota tavenia: ∼248 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007870
Číslo CAS: 394-31-0