Tlačiť
5-Nitroanthranilic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
A10426.09 A10426.18
A10426.09EA 80.91 EUR
A10426.09 A10426.18
5-Nitroanthranilic acid 98%
5-Nitroanthranilic acid
Purity: 98% CAS No.: 616-79-5 Molecular Formula: C7H6N2O4 Formula Weight: 182.14 Melting Point: ca 270° dec. Beilstein Reference: 646219
Vzorec: C₇H₆N₂O₄
Mw: 182.14
Teplota tavenia: ∼270 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017039
Číslo CAS: 616-79-5
EINECS: 210-493-6