Tlačiť
5-Nitroanthranilic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
245950050 245950250
ACRO245950050EA 47.67 EUR
ACRO245950050 ACRO245950250
5-Nitroanthranilic acid 98%
5-Nitroanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆N₂O₄
Mw: 182.14
Teplota tavenia: 278
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017039
Číslo CAS: 616-79-5
EINECS: 210-493-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Bright yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %