Tlačiť
3-Aminobenzoic acid 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
155850250 155851000 155855000
ACRO155850250EA 34.66 EUR
ACRO155850250 ACRO155851000 ACRO155855000
3-Aminobenzoic acid 99+%
3-Aminobenzoic acid
Vzorec: C₇H₇NO₂
Teplota varu: 308 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: >172 °C
Hustota: 1,5105 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007795
Číslo CAS: 99-05-8
EINECS: 202-724-4
Merck Index: 13,00420
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥172 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH ≥99.0 %
UV at 360 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %