Tlačiť
Kyselina antranilová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 2-Aminobenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
A89855-25G A89855-100G A89855-500G
SIALA89855-25GEA 29.04 EUR
SIALA89855-25G SIALA89855-100G SIALA89855-500G
Kyselina antranilová, Sigma-Aldrich®
Kyselina antranilová
Vzorec: C₇H₇NO₂
Mw: 137.14
Teplota varu: 312
Teplota tavenia: 144
Hustota: 1.362 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 150
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007712
Číslo CAS: 118-92-3
EINECS: 204-287-5
Merck Index: 13,00421