Tlačiť
Kyselina antranilová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 2-Aminobenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20112.0100 8.20112.1000
8.20112.0100EA 39.47 EUR
8.20112.0100 8.20112.1000
Kyselina antranilová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina antranilová
Vzorec: C₇H₇NO₂
Mw: 137.14
Teplota varu: 312
Teplota tavenia: 144
Hustota: 1.362 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 150
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007712
Číslo CAS: 118-92-3
EINECS: 204-287-5
Merck Index: 13,00421
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 5.7 g/l (25 °C)
Melting Point 146 - 148 °C
Molar Mass 137.14 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Vapor Pressure 0.001 hPa (52.6 °C)
Flash Point 150 °C
Density 1.41 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 530 °C